Learn More
Azpack™ Recipiente para almacenamiento de polipropileno
Código de producto. 12388288
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
370 ml
750 ml
1800 mL
2250 ml
3750 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
85 × 100 mm (An × Al)
85 × 70 mm (An × Al)
Forma:
Cuadrada
Rectangulares
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12388288
Marca: Azpack™ 12388288
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga los alimentos seguros y los ingredientes frescos. El recipiente de almacenamiento de polipropileno Azpack™ incluye una tapa a presión hermética.
  • Calidad profesional de almacenamiento de alimentos
  • Tapa diseñada para facilitar la apertura y el resellado
  • 100 % hermético
  • Material de polipropileno transparente
  • Seguro para lavavajillas, microondas y nevera/congelador
Spezifikation
Capacidad (métrico) 250 ml
Certificaciones/conformidad 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Polipropileno
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85 × 70 mm (An × Al)
Longitud (métrico) 80 mm
Anchura (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) interior Entre 50 y 75 mm
Altura (métrico) 70 mm
Altura (métrico) interior 68 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt