Learn More
Azpack™ Recipiente para almacenamiento de polipropileno
Código de producto. 11368053
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
370 ml
750 ml
1800 mL
2250 ml
3750 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
85 × 100 mm (An × Al)
85 × 70 mm (An × Al)
Forma:
Cuadrada
Rectangulares
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Forma unitSize
11368053 370 ml 85 × 100 mm (An × Al) Redondo cada uno
11378063 2250 ml 235 x 170 x 85 mm Rectangulares cada uno
11388063 3750 ml 270 x 195 x 105 mm Rectangulares cada uno
11348063 750 ml 175 x 120 x 60 mm Rectangulares cada uno
12388288 250 ml 85 × 70 mm (An × Al) Redondo cada uno
11308063 1800 mL 140 x 140 x 140 mm Cuadrada cada uno
6 options
Código de producto. 11368053
Marca: Azpack™ 11368053
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga los alimentos seguros y los ingredientes frescos. El recipiente de almacenamiento de polipropileno Azpack™ incluye una tapa a presión hermética.
  • Calidad profesional de almacenamiento de alimentos
  • Tapa diseñada para facilitar la apertura y el resellado
  • 100 % hermético
  • Material de polipropileno transparente
  • Seguro para lavavajillas, microondas y nevera/congelador
Especificaciones
Capacidad (métrico) 370 ml
Certificaciones/conformidad 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Transparente
Material Polipropileno
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Tapa a presión
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85 × 100 mm (An × Al)
Longitud (métrico) 80 mm
Anchura (métrico) 95 mm
Anchura (métrico) interior Entre 65 y 75 mm
Altura (métrico) 100 mm
Altura (métrico) interior 95 mm