Learn More
Azpack™ Recipiente para almacenamiento de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
370 ml
750 ml
1800 mL
2250 ml
3750 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
85 × 100 mm (An × Al)
85 × 70 mm (An × Al)
Forma:
Cuadrada
Rectangulares
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Calidad profesional de almacenamiento de alimentos
- Tapa diseñada para facilitar la apertura y el resellado
- 100 % hermético
- Material de polipropileno transparente
- Seguro para lavavajillas, microondas y nevera/congelador
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1800 mL |
| Certificaciones/conformidad | 2002/72/EC, BSEN 1186:2002 |
| Tipo de tapón | Tapa a presión |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Incluye | Tapa a presión |
| Tipo de producto | Archivador de portaobjetos Shandon |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Mostrar más |