Learn More
Cole-Parmer™ Tapas de recipientes de almacenamiento de polipropileno
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Cantidad:
500/CS
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Descripción
- 500 tapas por caja
- Fabricadas con polipropileno (PP)
- Resistentes a la mayoría de productos químicos
- Los recipientes se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500/CS |
| Tipo de producto | Tapas de recipiente de almacenamiento |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de muestras 06100-12 y 06100-14 |