Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizable en autoclave, para viales EPA
Código de producto. p-7113853 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
Para utilizar con (equipo):
Para viales EPA de 20 ml
Para viales EPA de 30 ml, 40 ml
N.º de lugares:
10 cavidades
16 cavidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Para utilizar con (equipo) N.º de lugares unitSize
12652465 130 x 130 x 105 mm Para viales EPA de 30 ml, 40 ml 10 cavidades cada uno
12652505 130 x 130 x 80 mm Para viales EPA de 20 ml 16 cavidades cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12652465
Resistente a temperaturas desde -80 ° hasta +100 °.
  • Archivador de portaobjetos Shandon
  • Incluye cubierta
  • Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Color morado
Para utilizar con (equipo) Para viales EPA de 30 ml, 40 ml
N.º de lugares 10 cavidades
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 130 x 105 mm