Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizables en autoclave, con codificación alfanumérica
Código de producto. p-7113852 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12602505
Edge
Resistente a temperaturas de entre - 80° y + 100 °C.
  • Para viales de 1,5 ml, 1,8 ml y 2 ml o viales Shell de 2 ml
  • Incluye cubierta
  • Dimensiones (L × An × Al): 130 x 130 x 45mm
  • 81 cavidades con codificación alfanumérica de los 4 márgenes, así como de las cavidades en el fondo
  • Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa