Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizable en autoclave
Código de producto. 15582320 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
15582320 Verde paquete de 5
15502330 Azul paquete de 5
15512330 Naranja paquete de 5
15522330 Amarillo paquete de 5
15532330 Transparente paquete de 5
15592320 Rosa paquete de 5
6 options
Código de producto. 15582320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Temperature resistant from -80° up to +100°.
  • Para viales de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml o viales con ampolla de 2 ml
  • Incluye cubierta
  • Dimensiones (L × An × Al): 67 x 67 x 45 mm
  • 16 cavidades
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde