Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizable en autoclave
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Para viales de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml o viales con ampolla de 2 ml
- Incluye cubierta
- Dimensiones (L × An × Al): 67 x 67 x 45 mm
- 16 cavidades
- Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |