Learn More
Kartell™ Varillas de agitación de polipropileno con extremos aplanados
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las varillas de agitación de polipropileno Kartell™ con extremos aplanados ofrecen dos formas distintas para aplicaciones de agitación y raspado.
- El cuerpo cónico da fuerza a la rasqueta triangular de 12 mm en un extremo y flexibilidad a una hoja de cuchilla de paleta de 15 mm en el otro
- Color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 245 mm |
| Material | PP (polipropileno) |
| Tipo | Varilla agitadora |