Learn More
VITLAB™ Varilla de agitación de polipropileno
Código de producto. 15232809
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
245 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15232809 245 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15232809
Marca: VITLAB™ 80828
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente elección para mezclar productos químicos y líquidos en el laboratorio para fines generales.
  • Extensión en forma de espátula
  • Para una agitación manual de volúmenes pequeños eficaz
  • 245 mm de longitud
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Eficaz agitación manual de pequeños volúmenes
Longitud (métrico) 245 mm
Material PP (polipropileno)