Learn More
Buerkle™ Paleta de agitación de polipropileno
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
155 mm
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Paleta de agitación de polipropileno para una agitación suave en recipientes de plástico y de vidrio.
- Polipropileno
- A prueba de rotura.
- Resistente a las deformaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Grey |
| Descripción | Longitud total de 117 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para agitar suavemente en recipientes de plástico y vidrio |
| Longitud (imperial) | 6,1 in |
| Peso (métrico) | 0,24 kg |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Diámetro (métrico) | 20 mm (Rod Diameter) |
| Longitud (métrico) | 155 mm |
| Material | PP (polipropileno) |
| Mostrar más |