Learn More
Buerkle™ Paleta de agitación de polipropileno
Código de producto. 10278864 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
155 mm
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10278864
Marca: Buerkle™ 82032100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paleta de agitación de polipropileno para una agitación suave en recipientes de plástico y de vidrio
Paleta de agitación de polipropileno para una agitación suave en recipientes de plástico y de vidrio.
  • Polipropileno
  • A prueba de rotura.
  • Resistente a las deformaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Grey
Descripción Longitud total de 117 cm
Para utilizar con (aplicación) Para agitar suavemente en recipientes de plástico y vidrio
Longitud (imperial) 6,1 in
Peso (métrico) 0,24 kg
Anchura (métrico) 130 mm
Diámetro (métrico) 20 mm (Rod Diameter)
Longitud (métrico) 155 mm
Material PP (polipropileno)
Cantidad 1 unidad
Tipo Stirring Paddle