Descripción
- Apilable
- Las sustancias solidificadas se eliminan con facilidad
- Polipropileno, blanco
- Esterilizables en autoclave hasta +121 °C durante 20 min.
- Seguro para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 0,9 L |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Bol de laboratorio |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Diámetro (métrico) | 160 mm |