Learn More
Buerkle™ Recipiente esterilizable de polipropileno
Código de producto. 10050961 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,9 L
1,7 L
3 L
4 l
7 l
13 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10050961 7 l cada uno
15495554 0,9 L cada uno
10112771 13 L cada uno
15445564 1,7 L cada uno
11951661 4 l cada uno
10132721 3 L cada uno
6 options
Código de producto. 10050961
Marca: Buerkle™ 47020065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenco de diseño especialmente estable, borde de agarre ancho, apilable, fácil eliminación de los materiales endurecidos en el cuenco.
  • Apilable
  • Las sustancias solidificadas se eliminan con facilidad
  • Polipropileno, blanco
  • Esterilizables en autoclave hasta +121 °C durante 20 min.
  • Seguro para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 7 l
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Redondo
Tipo Bol de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Aptos para su uso con productos alimenticios
N.° por paquete 1
Cantidad 1PK
Altura (métrico) 130 mm
Diámetro (métrico) 320 mm