Learn More
Ismatec™ Conectores para tubos estándar, plástico
Código de producto. 10710325
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,5mm (D.E.)
2,5mm (D.E.)
3,0mm (D.E.)
4,0mm (D.E.)
5,0mm (D.E.)
6,0mm (D.E.)
8,0mm de diámetro interior
Forma:
Forma de T
Recto
Y
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Forma unitSize
10710325 6,0mm (D.E.) Recto paquete de 10
10482082 4,0mm (D.E.) Recto paquete de 10
10008451 1,5mm (D.E.) Forma de T paquete de 10
10473232 6,0mm (D.E.) Y paquete de 10
10482272 5,0mm (D.E.) Recto paquete de 10
10422852 2,5mm (D.E.) Forma de T paquete de 10
10505373 3,0mm (D.E.) Forma de T paquete de 10
10296752 8,0mm de diámetro interior Recto paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10710325 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor ISM561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conectores de tubos de diferentes tamaños y formas. Los conectores para tubos estándar Ismatec™ de plástico están disponibles en diferentes composiciones de plástico.
  • Estándar, sin reducción.
  • Diseñado para tubos de bomba Ismatec™.
  • Disponibles en diferentes tamaños, formas y composiciones.
Especificaciones
Material Resina acetal (POM, polioximetileno)
Para utilizar con Para 6,0mm de diámetro interno Tubos de conducción
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de los tubos 6,0mm (D.E.)
Forma Recto
Tipo de producto Conector para tubos estándar