Learn More
Ismatec™ Conectores para tubos estándar, plástico
Descripción
- Estándar, sin reducción.
- Diseñado para tubos de bomba Ismatec™.
- Disponibles en diferentes tamaños, formas y composiciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Resina acetal (POM, polioximetileno) |
| Para utilizar con | Para 5,0mm de diámetro interno Tubos de conducción |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de los tubos | 5,0mm (D.E.) |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Conector para tubos estándar |