Learn More
Ismatec™ Conectores para tubos estándar, plástico
Código de producto. 10422852
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1,5mm (D.E.)
2,5mm (D.E.)
3,0mm (D.E.)
4,0mm (D.E.)
5,0mm (D.E.)
6,0mm (D.E.)
8,0mm de diámetro interior
Forma:
Forma de T
Recto
Y
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos Forma unitSize
10422852 2,5mm (D.E.) Forma de T paquete de 10
10482082 4,0mm (D.E.) Recto paquete de 10
10710325 6,0mm (D.E.) Recto paquete de 10
10008451 1,5mm (D.E.) Forma de T paquete de 10
10473232 6,0mm (D.E.) Y paquete de 10
10482272 5,0mm (D.E.) Recto paquete de 10
10505373 3,0mm (D.E.) Forma de T paquete de 10
10296752 8,0mm de diámetro interior Recto paquete de 10
8 options
Código de producto. 10422852
Marca: Ismatec™ ISM694
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conectores de tubos de diferentes tamaños y formas. Los conectores para tubos estándar Ismatec™ de plástico están disponibles en diferentes composiciones de plástico.
  • Estándar, sin reducción.
  • Diseñado para tubos de bomba Ismatec™.
  • Disponibles en diferentes tamaños, formas y composiciones.
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Para 2,5mm de diámetro interno Tubos de conducción
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de los tubos 2,5mm (D.E.)
Forma Forma de T
Tipo de producto Conector para tubos estándar