Learn More
VITLAB™ Tapón para uniones estándar de polipropileno
Descripción
Tapones de polipropileno ligeramente cónicos para ayudar a proteger el contenido de los recipientes de laboratorio.
- Dos estilos de tapones: cuadrado y hexagonal con núcleo rojo
- Proporcionan un cierre hermético que ayuda a evitar los derrames y la evaporación
- Fabricados en polipropileno duradero para una mayor resistencia a los productos químicos y al calor
- Esterilizable en autoclave a 121°C (2 bar) según la norma DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Transparente con núcleo rojo |
| Cantidad | 1/Pk. |
| Junta cónica estándar | NS 60/46 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Transparent, Red |
| Material | Polypropylene |
| Tipo de producto | Standard Joint Stopper |
| Forma | Agarre octogonal |