Learn More
VITLAB™ Tapón para uniones estándar de polipropileno
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Tapones de polipropileno ligeramente cónicos para ayudar a proteger el contenido de los recipientes de laboratorio.
- Dos estilos de tapones: cuadrado y hexagonal con núcleo rojo
- Proporcionan un cierre hermético que ayuda a evitar los derrames y la evaporación
- Fabricados en polipropileno duradero para una mayor resistencia a los productos químicos y al calor
- Esterilizable en autoclave a 121°C (2 bar) según la norma DIN EN 285
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Transparente con núcleo rojo |
| Cantidad | 1/paq. |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Transparente, Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Tapones para uniones estándar |
| Forma | Perilla cuadrada |