Learn More
VITLAB™ Embudos para uniones estándar de polipropileno
Código de producto. 13365201
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
40mm
50mm
75mm
Longitud del tubo (métrico):
17 mm
23 mm
30 mm
Descripción:
Tamaño de rosca: NS 14/23
Tamaño de rosca: NS 19/26
Tamaño de rosca: NS 29/32
Altura (métrico):
75 mm
95 mm
135 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) Descripción Altura (métrico) unitSize
13365201 75mm 30 mm Tamaño de rosca: NS 29/32 135 mm 5 PCS
12826533 40mm 17 mm Tamaño de rosca: NS 14/23 75 mm 10 PCS
13355201 50mm 23 mm Tamaño de rosca: NS 19/26 95 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 13365201
Marca: VITLAB™ 70694
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene los matraces de reacción de cuello múltiple con juntas de cuello estándar. Los embudos de junta estándar de polipropileno VITLAB™ son embudos transparentes aplanados lateralmente que encajan a la perfección en las juntas de cuello estándar para un llenado rápido y fácil. Disponible para una variedad de tamaños de cuello estándar.
Adecuado para el llenado de reactivos líquidos o en polvo en un matraz de reacción durante una reacción
  • Aplanado lateralmente para su uso con matraces de varios cuellos
  • Adecuado para cuellos con junta estándar de varios tamaños
  • Material transparente para un fácil control del progreso del llenado
  • Fabricado con polipropileno duradero
    • Resistente a productos químicos para uso con reactivos líquidos o en polvo
    • Resistencia térmica y esterilizables en autoclave
    • Calidad de grado FDA
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 75mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 135 mm
Color Transparente
Descripción Tamaño de rosca: NS 29/32
Para utilizar con (aplicación) Aptos para el llenado de líquidos o reactivos en polvo en un matraz de reacción durante una reacción
Para utilizar con (equipo) Matraces de cuello múltiple y de cuello único con cuellos de juntas estándar
Longitud del tubo (métrico) 30 mm
Cantidad Paquete de 5
Tipo de producto Embudos de juntas estándar