Learn More
VITLAB™ Embudos para uniones estándar de polipropileno
Descripción
Adecuado para el llenado de reactivos líquidos o en polvo en un matraz de reacción durante una reacción
- Aplanado lateralmente para su uso con matraces de varios cuellos
- Adecuado para cuellos con junta estándar de varios tamaños
- Material transparente para un fácil control del progreso del llenado
- Fabricado con polipropileno duradero
- Resistente a productos químicos para uso con reactivos líquidos o en polvo
- Resistencia térmica y esterilizables en autoclave
- Calidad de grado FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 50mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Color | Transparente |
| Descripción | Tamaño de rosca: NS 19/26 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aptos para el llenado de líquidos o reactivos en polvo en un matraz de reacción durante una reacción |
| Para utilizar con (equipo) | Matraces de cuello múltiple y de cuello único con cuellos de juntas estándar |
| Longitud del tubo (métrico) | 23 mm |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Tipo de producto | Embudos de juntas estándar |