Learn More
VITLAB™ Embudos para uniones estándar de polipropileno
Código de producto. 12826533
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
40mm
50mm
75mm
Longitud del tubo (métrico):
17 mm
23 mm
30 mm
Descripción:
Tamaño de rosca: NS 14/23
Tamaño de rosca: NS 19/26
Tamaño de rosca: NS 29/32
Altura (métrico):
75 mm
95 mm
135 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) Descripción Altura (métrico) unitSize
12826533 40mm 17 mm Tamaño de rosca: NS 14/23 75 mm 10 PCS
13355201 50mm 23 mm Tamaño de rosca: NS 19/26 95 mm paquete de 10
13365201 75mm 30 mm Tamaño de rosca: NS 29/32 135 mm 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12826533 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 70494
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene los matraces de reacción de cuello múltiple con juntas de cuello estándar. Los embudos de junta estándar de polipropileno VITLAB™ son embudos transparentes aplanados lateralmente que encajan a la perfección en las juntas de cuello estándar para un llenado rápido y fácil. Disponible para una variedad de tamaños de cuello estándar.
Adecuado para el llenado de reactivos líquidos o en polvo en un matraz de reacción durante una reacción
  • Aplanado lateralmente para su uso con matraces de varios cuellos
  • Adecuado para cuellos con junta estándar de varios tamaños
  • Material transparente para un fácil control del progreso del llenado
  • Fabricado con polipropileno duradero
    • Resistente a productos químicos para uso con reactivos líquidos o en polvo
    • Resistencia térmica y esterilizables en autoclave
    • Calidad de grado FDA
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 40mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 75 mm
Color Transparente
Descripción Tamaño de rosca: NS 14/23
Para utilizar con (aplicación) Aptos para el llenado de líquidos o reactivos en polvo en un matraz de reacción durante una reacción
Para utilizar con (equipo) Matraces de cuello múltiple y de cuello único con cuellos de juntas estándar
Longitud del tubo (métrico) 17 mm
Cantidad Paquete de 10
Tipo de producto Embudos de juntas estándar