Learn More
Multiroir™ Cubos de polipropileno apilables euroestándar con asas
Código de producto. 11740604
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
56 L
88 L
172 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11740604 172 L 800 x 600 x 420 mm cada uno
11720604 56 L 600 x 400 x 270 mm cada uno
11730604 88 L 600 x 400 x 420 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11740604
Marca: Multiroir™ AEG86/42
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice recipientes de polipropileno apilables Multiroir™ con asas para la manipulación manual o automática durante el transporte y el almacenamiento. Los cubos garantizan un apilamiento de más de 600 kg y están disponibles en gris plata y negro.
  • con asas
  • Garantizan un apilamiento de más de 600 kg
  • Ideal para manipulación manual o automática
  • Paredes y fondos lisos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 172 L
Certificaciones/conformidad Norma europea
Color Negro
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Logística de transporte y almacén
Tipo de producto Caja de transporte
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 800 x 600 x 420 mm
Longitud (métrico) 800 mm
Longitud (métrico) interior 760 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) interior 560 mm
Altura (métrico) 420 mm
Altura (métrico) interior 405 mm