Learn More
Multiroir™ Cubos de polipropileno apilables euroestándar con asas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
56 L
88 L
172 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- con asas
- Garantizan un apilamiento de más de 600 kg
- Ideal para manipulación manual o automática
- Paredes y fondos lisos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 88 L |
| Certificaciones/conformidad | Norma europea |
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística de transporte y almacén |
| Tipo de producto | Caja de transporte |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 600 x 400 x 420 mm |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Mostrar más |