Learn More
Vitlab™ Frascos con pulverizador de polipropileno
Código de producto. 10463291
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
850 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 5
Código de producto. 10463291
Marca: Vitlab™ 53610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos frascos para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina. Los frascos pulverizadores de polipropileno VITLAB™ disponen de un inserto de pulverizador con activación de bomba de accionamiento suave y estable y boquilla de pulverización ajustable.
  • Frascos pulverizadores de polipropileno blanco
  • La boquilla de pulverización se pueden regular desde el vapor más fino (nebulización) hasta un chorro líquido preciso
  • Intervalo: aprox. de 3 a 4 metros
Especificaciones
Capacidad (métrico) 850 ml
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina
Material Polipropileno
N.° por paquete 5 Paq.
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Tipo de producto Frasco con pulverizador
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación