Learn More
Grant Instruments™ Esferas de polipropileno
Código de producto. 11466467
Change view
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
300 PCS
Código de producto. Material unitSize
11466467 Polipropileno 300 PCS
1 options
Código de producto. 11466467
Marca: Grant Instruments™ PS20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Paquete 300 de esferas de polipropileno
Paquete de 300 esferas de polipropileno
Útil alternativa a la tapa, minimiza la evaporación y la pérdida de calor al tiempo que permite un fácil acceso a los recipientes del baño; particularmente útil para recipientes altos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Accesorios para baño