Learn More
DeltaLab™ Recipientes para muestras de polipropileno
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 350
paquete de 450
Beskrivelse
- Recipientes de polipropileno ultratransparente con tapones roscados de polietileno a prueba de fugas.
- Graduación moldeada en incrementos de 20 ml hasta 100 ml.
- Panel mate en el lateral para una escritura sencilla
- Color estándar de la tapa: rojo
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Recipientes para muestras |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Certificaciones/conformidad | CE e IVD |
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tamaño del tapón | 62,1 mm |
| Vis mere |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur