Learn More
Atlas Material Testing™ Cartucho especial de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Calidad de los alimentos |
| Descripción | Umbral:De 1 a 3 μM |
| Caudal | 1000 l/h |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 35 °C |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 35°C |
| Tipo | Cartuchos |
| Longitud (métrico) | 254 mm |