Learn More
Wheaton™ Vial con anillo a presión de polipropileno
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Incluye | Tapón a presión/tapón para encapsular |
| N.° por paquete | 1000 |
| Estilo de la base | Cónicos |
| Material del cierre | Aluminio, plástico |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular o tapón a presión |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Mostrar más |