Learn More
Sampling Systems™ Palas de polipropileno
Código de producto. 15899501 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
270 mm
330 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
15899501 270 mm cada uno
15809511 330 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15899501
Marca: Sampling Systems™ 8228P27
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Opción ligera pero robusta para la manipulación de materiales.
  • Diseño higiénico de una pieza
  • Resistente a productos químicos
  • Disponible en dos anchuras, 270 o 330 mm
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Pala
Anchura (métrico) 270 mm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 1100 mm