Learn More
JG Finneran Associates™ Viales con ampolla de polipropileno
Código de producto. 10127460
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
4 mL
Diámetro de la abertura (métrico):
8 mm
15 mm
15 mm
Altura (métrico):
40 mm
45 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro de la abertura (métrico) Altura (métrico) unitSize
10127460 4 mL 15 mm 45 mm paquete de 100
10432751 3 mL 15 mm 45 mm paquete de 100
12367049 1 mL 8 mm 40 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 10127460
Marca: JG Finneran Associates™ 4100P1545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en polipropileno transparente para facilitar su eliminación. Los viales de ampolla de polipropileno JG Finneran Associates™ son viales de ampolla de volumen limitado que presentan paredes más gruesas y fondos cónicos diseñados con precisión. Disponibles en varios tamaños, muchos están diseñados para su uso en el muestreador automático Waters WISP™.
  • Disponible en polipropileno transparente para facilitar su eliminación
  • Los viales cuentan con paredes más gruesas para una manipulación más segura de las muestras
  • Viales de ampolla de volumen limitado
  • El fondo cónico diseñado con precisión permite la máxima evacuación de muestras
  • La mayoría de los tamaños están diseñados para funcionar en el muestreador automático Waters WISP™ de 96 posiciones
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) 15 mm
Color Transparente
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 4 mL
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía
N.° por paquete 100
Estilo de la base Cónicos
Tipo de tapón Tapones de seguridad
Cantidad 100/paq.
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de posiciones Waters WISP™ 96
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015
Altura (métrico) 45 mm