Learn More
Lámina de polipropileno, 6,36 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432187
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15432187 300 x 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15432187
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045174.HB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polypropylene sheet
Nombre de nota 6.36mm (0.25 in.) thick
CAS 9003-07-0
Fórmula molecular (C3H6)n
Número MDL MFCD00084447
Sinónimo oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, cis, 12-2s,3r-3-octyloxiran-2-yl dodecanoic acid, polypropylene, 2-oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, oxiranedodecanoic acid, 3-octyl-, 2r,3s-rel, 3beta-octyloxirane-2beta-dodecanoic acid, 12-3-octyl-2-oxiranyl dodecanoic acid #, special for nanometer polypropylene pipe material
Cantidad 300 x 300 mm
Clave InChI NSYDMBURIUSUDH-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(-*)C-*
Nombre IUPAC 12-(3-octyloxiran-2-yl)dodecanoic acid
Peso molecular (g/mol) 354.58
PubChem CID 76958