Learn More
Menshen™ Tapones de rosca de polipropileno
Descripción
- Blue
- For 500-1000ml bottle
- PP
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Cantidad | 1 unidad |
| Color de tornillo | Azul |
| Material de tornillo | Polipropileno |
| Color del tapón | Azul |
| Certificaciones/conformidad | DIN 45 |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |