Learn More
Witeg™ Tapones de rosca de polipropileno
Descripción
- Esterilizable en autoclave hasta + 140 °C
- Rosca GL 45
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | PTFE |
| Color | Rojo |
| Incluye | PTFE coated seal |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 10Pack |
| Cantidad | Paquete de 10 |
| Color de tornillo | Red |
| Material de tornillo | Polipropileno |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Material de revestimiento | PTFE |
| Mostrar más |