Learn More
Cole-Parmer™ Lámina de pantalla de polipropileno
Código de producto. 11741453 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
149 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11741453 500 μm paquete de 3
11741463 149 μm paquete de 3
2 options
Código de producto. 11741453
Marca: Cole-Parmer™ 0663044
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Spectra/Mesh Screen Discs and Sheets are available in four material options to ensure chemical and application compatibility.
Membrana Spectra/Mesh
• Membrana de polipropileno
• Membrana de acero inoxidable 304
• Spectra/mesh
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Tamaño de poro 500 μm
Cantidad 3Pack.
Grosor (métrico) 610 μm
Tipo Lámina de pantalla
Dimensiones (L x An) 30 x 30cm
Longitud (imperial) 11.8 in.
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 11.8 in.
Anchura (métrico) 30 cm