Learn More
Cole-Parmer™ Disco de pantalla de polipropileno
Código de producto. p-8004535
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
149 μm
500 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11777113 500 μm paquete de 10
11797113 149 μm paquete de 10
2 options
Código de producto. 11777113
Marca: Cole-Parmer™ 0663563
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Membrana Spectra/Mesh
• Membrana de polipropileno
• Membrana de acero inoxidable 304
• Spectra/mesh
Especificaciones
Material Polipropileno
Tamaño de poro 500 μm
Cantidad 10Pack
Grosor (métrico) 610 μm
Tipo Disco de pantalla
Diámetro (métrico) 55 mm