Learn More
Cole-Parmer™ Disco de pantalla de polipropileno
Descripción
Membrana Spectra/Mesh
• Membrana de polipropileno
• Membrana de acero inoxidable 304
• Spectra/mesh
• Membrana de polipropileno
• Membrana de acero inoxidable 304
• Spectra/mesh
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Tamaño de poro | 149 μm |
| Cantidad | 10Pack |
| Grosor (métrico) | 149 μm |
| Tipo | Disco de pantalla |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |