Learn More
BRAND™ Palas de polipropileno
Código de producto. p-8011226 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12065292 1000 mL 6 PCS
11874170 100 mL paquete de 12
12055292 500 mL 6 PCS
15281379 50 mL paquete de 12
10759082 250 mL paquete de 6
5 options
Código de producto. 12065292
Marca: BRAND™ 139135
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Construcción de polipropileno. Incluye una resistente asa integrada.
  • Estructura de polipropileno
  • Asa integrada
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Blanco
Tipo de producto Pala
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 385 mm