Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cuchara de polipropileno
Código de producto. 11701495 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
22 mL
250 mL
2 L
Longitud del mango (métrico):
32 mm
56 mm
122 mm
Dimensiones (L x An):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Unit Size:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
Product Code. Capacidad (métrico) Longitud del mango (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
11701495 2 L 122 mm 349 x 148 x 89 mm 6 PCS
11771485 22 mL 32 mm 94 x 32 x 22 mm paquete de 12
11756545 250 mL 56 mm 191 x 54 x 49 mm 12 PCS
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11701495
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F367580000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñada para la recuperación de muestras de una fuente más grande. La cuchara de polipropileno Bel Art™ es excelente para recoger cualquier elemento desde polvo a granel hasta hielo.
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • Fabricado en polipropileno rígido
  • Asa práctica para colgar
  • Contiene aproximadamente 2 litros (medio galón)
Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos. Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Specifications
Capacidad (métrico) 2 L
Tipo de producto Pala
Anchura (métrico) 148 mm
Dimensiones (L x An) 349 x 148 x 89 mm
Longitud del mango (métrico) 122 mm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 349 mm