Learn More
Vitlab™ Cuchara de polipropileno
Código de producto. 10769082
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10769082 1000 mL 385 mm 6 PCS
10717391 100 mL 200 mm cada uno
10159641 100 mL 200 mm paquete de 12
11807930 10 mL 100 mm 12 PCS
12623566 250 mL 260 mm 6 PCS
10608512 500 mL 315 mm 6 PCS
10221821 500 mL 315 mm 1 PCS
10538701 25 mL 135 mm 1 PCS
10296622 25 mL 135 mm paquete de 12
12613566 50 mL 160 mm 12 PCS
10 options
Código de producto. 10769082
Marca: Vitlab™ 39994
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas palas resistentes a la corrosión para aplicaciones en la industria alimentaria. Las cucharas de polipropileno VITLAB™ son más ligeras que el metal, no abollan y presentan una buena resistencia química. También son adecuadas como cucharas de pesaje.
  • Tapón de polipropileno blanco
  • Con borde de llenado formado de precisión y mango cómodo y estable
  • Cantidades de volumen fácilmente legibles en la parte superior del mango
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Blanco
Tipo de producto Cuchara medidora
Para utilizar con (aplicación) Para el contacto con alimentos
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 385 mm