Learn More
Vitlab™ Cuchara de polipropileno
Código de producto. 10717391
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 12
Código de producto. 10717391
Marca: Vitlab™ 39694
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas palas resistentes a la corrosión para aplicaciones en la industria alimentaria. Las cucharas de polipropileno VITLAB™ son más ligeras que el metal, no abollan y presentan una buena resistencia química. También son adecuadas como cucharas de pesaje.
  • Tapón de polipropileno blanco
  • Con borde de llenado formado de precisión y mango cómodo y estable
  • Cantidades de volumen fácilmente legibles en la parte superior del mango
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Blanco
Tipo de producto Cuchara medidora
Para utilizar con (aplicación) Para el contacto con alimentos
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 200 mm