Learn More
Vitlab™ Cuchara de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud (métrico):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 12
Descripción
- Tapón de polipropileno blanco
- Con borde de llenado formado de precisión y mango cómodo y estable
- Cantidades de volumen fácilmente legibles en la parte superior del mango
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Cuchara medidora |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el contacto con alimentos |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 135 mm |