Learn More
Oakton™ Recipiente para muestras de polipropileno
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
130mL
240mL
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Descripción
- Doble graduación en ml y oz
- Fabricadas en polipropileno translúcido
- Las tapas encajan perfectamente, se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500/Paq. |
| Capacidad (métrico) | 130mL |
| Tipo de producto | Recipientes para muestras |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 6,5cm |