Learn More
Oakton™ Recipiente para muestras de polipropileno
Código de producto. 11827242 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
130mL
240mL
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11827242 130mL 500 PCS
11837242 240mL 500 PCS
2 options
Código de producto. 11827242
Marca: Oakton™ 0610012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Evite la contaminación de las muestras con estos recipientes de polipropileno. Los recipientes de muestras de polipropileno Cole Parmer™ son resistentes a ácidos, bases y la mayoría de disolventes orgánicos.
  • Doble graduación en ml y oz
  • Fabricadas en polipropileno translúcido
  • Las tapas encajan perfectamente, se venden por separado
Especificaciones
Cantidad 500/Paq.
Capacidad (métrico) 130mL
Tipo de producto Recipientes para muestras
Material Polipropileno
Altura (métrico) 6,5cm