Learn More
Deltalab™ Contenedores de seguridad de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,6 L
2 L
4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,6 L |
| Certificaciones/conformidad | Normas BS 7320 y AFNOR NF X 30 500 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 110 x 55 x 220 mm |
| Cantidad | 100 paquete |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usar con agujas de insulina |
| Material | Polipropileno |