Learn More
Buerkle™ Varillas de polipropileno para gradillas de drenaje
Código de producto. p-8002468
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Extensión de varilla
Varilla
Tamaño:
Diámetro × longitud: 10 x 100 mm
Diámetro x L: 12 x 150 mm
Diámetro x L: 6 x 60 mm
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño Color unitSize
10579801 Varilla Diámetro x L: 6 x 60 mm Azul 1 PCS
10007560 Varilla Diámetro × longitud: 10 x 100 mm Azul cada uno
10352891 Extensión de varilla Diámetro x L: 12 x 150 mm Transparente cada uno
3 options
Código de producto. 10579801
Marca: Buerkle™ 96400421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las varillas de polipropileno Buerkle™ para gradillas de drenaje se pueden sustituir y cambiar de posición.
  • Las varillas se pueden reemplazar y cambiar de posición
  • La extensión solo puede usarse con las varillas de 100 mm de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Varilla
Color Azul
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Gradilla para drenaje
N.° por paquete 1
Tamaño Diámetro x L: 6 x 60 mm
Longitud (métrico) 60 mm
Diámetro exterior (métrico) 6 mm