Learn More
Buerkle™ Varillas de polipropileno para gradillas de drenaje
Click to view available options
Tipo de producto:
Extensión de varilla
Varilla
Tamaño:
Diámetro × longitud: 10 x 100 mm
Diámetro x L: 12 x 150 mm
Diámetro x L: 6 x 60 mm
Color:
Azul
Transparente
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Las varillas se pueden reemplazar y cambiar de posición
- La extensión solo puede usarse con las varillas de 100 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Varilla |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Gradilla para drenaje |
| N.° por paquete | 1 |
| Tamaño | Diámetro x L: 6 x 60 mm |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6 mm |