Learn More
Bohlender™ Llave de anillo de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Llave anular |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Polipropileno |
| Color | Rojo |
| Diámetro interior (métrico) | 78 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para abrir y cerrar varios distribuidores para cuerpos. |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De −20° a +110 °C |