Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 70 ml |
| Tipo de columna | Depósito |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas de polipropileno Chromabond de 1, 3 y 6 ml |
| Tipo | Kit de columnas de depósito |
| Incluye | Adaptador |