Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de depósito de reactivo de polipropileno
Código de producto. 10621502 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Columnas de polipropileno Chromabond de 1, 3 y 6 ml
Cantidad:
1/paq.
10/pack
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
10621502 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 1/paq. cada uno
10348551 Columnas de polipropileno Chromabond de 1, 3 y 6 ml 1/paq. cada uno
10546701 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 10/pack paquete de 10
12766333 Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml 10/pack cada uno
4 options
Código de producto. 10621502
Marca: Macherey-Nagel™ 730388
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 70 ml
Tipo de columna Depósito
Para utilizar con (equipo) Columnas de polipropileno CHROMABOND de 15, 45 y 70 ml
Tipo Columna del depósito de reactivo
Incluye Adaptador
Cantidad 1/paq.